4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H57833.03
H57833.06
H57833.03EA
655
PLN
H57833.03
H57833.06
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde ≥97%
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 133059-43-5
Molecular Formula: C7H4BrFO
Formula Weight: 203.01
Melting Point: 54-60°
Beilstein Reference: 9321564
Formuła:
C₇H₄BrFO Temp. topnienia: 54…60 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03095000 Numer CAS: 133059-43-5 |