Drukuj
chlorek magnezu 1 mol/l (2 N) in aqueous solution
Dostawca: Cayman Chemical
600214-5 600214-10 600214-25
CAYM600214-5EA 86.1 PLN
CAYM600214-5 CAYM600214-10 CAYM600214-25
chlorek magnezu 1 mol/l (2 N) in aqueous solution
chlorek magnezu
Formuła: MgCl₂
MW: 95.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 1412
Temp. topnienia: 715
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011106
Numer CAS: 7786-30-3
Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6
Klasyfikacja Merck : 13,05684