Drukuj
Siarczan cynku 0.01 mol/l (0.01 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Dostawca: POCH ( A AVANTOR BRAND)
POCH265751161-1LEA 211 PLN
POCH265751161-1L
Siarczan cynku 0.01 mol/l (0.01 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Siarczan cynku
Formuła: O₄SZn
MW: 161,45 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011302
Numer CAS: 7733-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-793-3