Drukuj
Siarczan cynku 0.01 mol/l (0.01 N) in aqueous solution volumetric solution
Dostawca: CHEMPUR
802657501.1000 802657501.0500
CHMP802657501.1000EA 94.2 PLN
CHMP802657501.1000 CHMP802657501.0500
Siarczan cynku 0.01 mol/l (0.01 N) in aqueous solution volumetric solution
Siarczan cynku
Formuła: O₄SZn
MW: 161.45 g/mol
Temp. topnienia: 100
Gęstość: 1.45
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011302
Numer CAS: 7733-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-793-3
Klasyfikacja Merck : 12,10293