Drukuj
Dichloro(metylo)silan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
440248-100ML 440248-1L
SIAL440248-100MLEA 251 PLN
SIAL440248-100ML SIAL440248-1L
Dichloro(metylo)silan, Sigma-Aldrich®
Dichloro(metylo)silan
Formuła: CH₄Cl₂Si
Temp. Wrzenia: 41 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,93 g/cm³ (0 °C)
Numer MDL: MFCD00000494
Numer CAS: 75-54-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-877-1
Jednostka: 1242
ADR: 4.3,I
REACH: 01-2119436669-21