Drukuj

heksametafosforan sodu, pure

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Sodium metaphosphate, SHMP

428026703.1000 428026703.0500 428026703.9010
CHMP428026703.1000EA 101 PLN
CHMP428026703.1000 CHMP428026703.0500 CHMP428026703.9010
heksametafosforan sodu, pure
heksametafosforan sodu
Formuła: Na₆P₆O₁₈
Temp. topnienia: 610 °C
Gęstość: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00136045
Numer CAS: 10124-56-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-343-1

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR