Drukuj

metakrzemian sodu pentahydrat, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

42802750.0500 428027500.0500 428027500.1000 428027500.9010
CHMP42802750.0500EA 0 PLN
CHMP42802750.0500 CHMP428027500.0500 CHMP428027500.1000 CHMP428027500.9010
metakrzemian sodu pentahydrat, czysty
metakrzemian sodu pentahydrat
Formuła: Na₂SiO₃·5H₂O
Gęstość: 1,749 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149176
Numer CAS: 10213-79-3
Numer WE (dawny EINECS): 229-912-9
Jednostka: 3253
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,08716

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR