Drukuj

siarczan (VI) magnezu 0.5 mol/l in aqueous solution volumetric solution

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous

816137803.0500 816137803.1000
CHMP816137803.0500EA 60.2 PLN
CHMP816137803.0500 CHMP816137803.1000
siarczan (VI) magnezu 0.5 mol/l in aqueous solution volumetric solution
siarczan (VI) magnezu
Formuła: MgSO₄
MW: 120.37 g/mol
Temp. topnienia: 1127
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011110
Numer CAS: 7487-88-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2
Klasyfikacja Merck : 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR