Drukuj
ruten 10.000 mg/l w 10% kwasie chlorowodorowym pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: CPACHEM
C148.10CP.L1 C148.10CP.L25 C148.10CP.L5
ACSDC148.10CP.L1EA 4910 PLN
ACSDC148.10CP.L1 ACSDC148.10CP.L25 ACSDC148.10CP.L5
ruten 10.000 mg/l w 10% kwasie chlorowodorowym pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Ruthenium Standards