Roztwór wzorcowy kobaltu, 1000 mg/l Co w rozcieńczonym kwasie azotowym pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: CPACHEM
C012.2NP.L1
C012.2NP.L25
C012.2NP.L5
C012.2NP.L03
ACSDC012.2NP.L1EA
473
PLN
ACSDC012.2NP.L1
ACSDC012.2NP.L25
ACSDC012.2NP.L5
ACSDC012.2NP.L03
Roztwór wzorcowy kobaltu, 1000 mg/l Co w rozcieńczonym kwasie azotowym pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Cobalt Standards