Siarczan cynku 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution volumetric solution
Dostawca: CHEMPUR
|
|
802657502.0500
802657502.1000
CHMP802657502.0500EA
55.2
PLN
CHMP802657502.0500
CHMP802657502.1000
Siarczan cynku 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution volumetric solution
Siarczan cynku
Formuła:
O₄SZn MW: 161.45 g/mol Temp. topnienia: 100 Gęstość: 1.45 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011302 Numer CAS: 7733-02-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-793-3 Jednostka: 3082 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 12,10293 |