Drukuj
Siarczan cynku 0.05 mol/l (0.05 N) in aqueous solution volumetric solution
Dostawca: CHEMPUR
802657503.0500 802657503.1000
CHMP802657503.0500EA 54.1 PLN
CHMP802657503.0500 CHMP802657503.1000
Siarczan cynku 0.05 mol/l (0.05 N) in aqueous solution volumetric solution
Siarczan cynku
Formuła: O₄SZn
MW: 161.45 g/mol
Temp. topnienia: 100
Gęstość: 1.45
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011302
Numer CAS: 7733-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-793-3
Klasyfikacja Merck : 12,10293