siarczan cynku (II) heptahydrat 99.0-103.0%, kryształy, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Niebezpieczeństwo
|
4382-01EA
470
PLN
4382-01
4382-R
siarczan cynku (II) heptahydrat 99.0-103.0%, kryształy, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
siarczan cynku (II) heptahydrat
Formuła:
ZnSO₄·7H₂O Temp. topnienia: 100 °C Gęstość: 1,97 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149894 Numer CAS: 7446-20-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-793-3 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 12,10293 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | — |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | — |
ACS - Assay (ZnSO₄·7H₂O) | 99.0 - 103.0 % |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.005 % |
ACS - pH of 5% Solution at 25°C | 4.4 - 6.0 |
ACS - Nitrate (NO₃) | ≤0.002 % |
ACS - Ammonium (NH₄) | ≤0.001 % |
ACS - Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
ACS - Lead (Pb) | ≤0.003 % |
ACS - Magnesium (Mg) | ≤0.005 % |
ACS - Potassium (K) | ≤0.01 % |
ACS - Sodium (Na) | ≤0.05 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Manganese (Mn) | ≤2.000 ppm |