Drukuj

chlorek magnezu 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution volumetric solution

Dostawca: CHEMPUR

816120500.0500 816120500.1000
CHMP816120500.0500EA 74.1 PLN
CHMP816120500.0500 CHMP816120500.1000
chlorek magnezu 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution volumetric solution
chlorek magnezu
Formuła: MgCl₂
MW: 95.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 1412
Temp. topnienia: 715
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011106
Numer CAS: 7786-30-3
Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6
Klasyfikacja Merck : 13,05684

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR