Drukuj
Magnez, turnings
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
526111850.0100 526111850.0250 526111850.0500 526111850.1000 526111850.0050
CHMP526111850.0100EA 174 PLN
CHMP526111850.0100 CHMP526111850.0250 CHMP526111850.0500 CHMP526111850.1000 CHMP526111850.0050
Magnez, turnings
Magnez
Formuła: Mg
MW: 24.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 1107
Temp. topnienia: 651
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085308
Numer CAS: 7439-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6
Klasyfikacja Merck : 13,05675