Drukuj
wodorotlenek wapnia
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
N883-500GEA 466 PLN
N883-500G
wodorotlenek wapnia
wodorotlenek wapnia
Formuła: Ca(OH)₂
MW: 74,09 g/mol
Temp. topnienia: 550 °C
Gęstość: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010901
Numer CAS: 1305-62-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-137-3
Klasyfikacja Merck : 13,01675
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Calcium Carbonate {CaCO3} 15%
Calcium Hydroxide {Ca(OH)2} 83 %