siarka, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
|
Uwaga
|
117796706.1000
117796706.0500
117796706.0100
117796706.0250
CHMP117796706.1000EA
219
PLN
CHMP117796706.1000
CHMP117796706.0500
CHMP117796706.0100
CHMP117796706.0250
siarka, czysty reagent analityczny
siarka
Formuła:
S Temp. Wrzenia: 445 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 113…119 °C Gęstość: 2,36 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 168 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085316 Numer CAS: 7704-34-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-722-6 Jednostka: 1350 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 13,09059 |