Drukuj
gadolin 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: ACTIVE MOTIF
C021.2NP.L1 C021.2NP.L25 C021.2NP.L5
ACSDC021.2NP.L1EA 532 PLN
ACSDC021.2NP.L1 ACSDC021.2NP.L25 ACSDC021.2NP.L5
gadolin 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Gadolinium Standards
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable