Drukuj

diwodorofosforan potasu, czysty

Dostawca: CHEMPUR

427420201.0500 427420201.1000 427420201.9010
CHMP427420201.0500EA 75.8 PLN
CHMP427420201.0500 CHMP427420201.1000 CHMP427420201.9010
diwodorofosforan potasu, czysty
diwodorofosforan potasu
Formuła: KH₂PO₄
Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 253 °C
Gęstość: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011401
Numer CAS: 7778-77-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Klasyfikacja Merck : 13,07744

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR