Drukuj
difosforan tripotasu, bezwodny, Reagent Grade
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
0645-100GEA 432 PLN
0645-100G 0645-500G
difosforan tripotasu, bezwodny, Reagent Grade
difosforan tripotasu
Formuła: K₃O₄P
Temp. topnienia: 1340 °C
Gęstość: 2,564 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036295
Numer CAS: 7778-53-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-907-1
Klasyfikacja Merck : 12,07830
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Heavy Metals ≤0.001%
Insolubles ≤0.02%
Iron ≤0.003%
Purity ≥97%