Drukuj

Wodorotlenek potasu, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

427468008.0500 427468008.1000 427468008.9010 427468008.0050
CHMP427468008.0500EA 55.7 PLN
CHMP427468008.0500 CHMP427468008.1000 CHMP427468008.9010 CHMP427468008.0050
Wodorotlenek potasu, czysty
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
Temp. Wrzenia: 1320 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 360 °C
Gęstość: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Klasyfikacja Merck : 12,07806

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR