Drukuj
Bezwodnik ftalowy
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
424377100.0100 424377100.0250 424377100.0500 424377100.1000
CHMP424377100.0100EA 80.3 PLN
CHMP424377100.0100 CHMP424377100.0250 CHMP424377100.0500 CHMP424377100.1000
Bezwodnik ftalowy
Bezwodnik ftalowy
Formuła: C₈H₄O₃
Temp. Wrzenia: 284 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 131 °C
Gęstość: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005918
Numer CAS: 85-44-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-607-5
Jednostka: 2214
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,07457