Drukuj
Fenoloftaleina ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
0376-100GEA 349 PLN
0376-100G 0376-50G
Fenoloftaleina ACS
Fenoloftaleina
Formuła: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318.33 g/mol
Temp. topnienia: 258…262 °C
Gęstość: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005913
Numer CAS: 77-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-004-7
REACH: 01-2119498295-24
Klasyfikacja Merck : 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Clarity of Alcohol Solution Pass
Visual Transition Interval (pH 8 – 10) Pass