Cyclopropanesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cyclopropanesulphonylchloride
H29107.06
H29107.03
H29107.06EA
715
PLN
H29107.06
H29107.03
Cyclopropanesulphonyl chloride ≥97%
Cyclopropanesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 139631-62-2
Molecular Formula: C3H5ClO2S
Formula Weight: 140.59
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 96°(205°F)
Refractive Index: 1.477
Boiling Point: 60°/2mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD01631933
Formuła:
C₃H₅ClO₂S Temp. Wrzenia: 60 °C (2 mmHg) Gęstość: 1,39 Temp. Zapłonu: 96 °C (205 °F) |
Numer MDL:
MFCD01631933 Numer CAS: 139631-62-2 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |