Monomethyl phthalate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14780.09
A14780.18
A14780.30
AB132028.0250
A14780.09EA
351
PLN
A14780.09
A14780.18
A14780.30
ABCRAB132028.0250
Monomethyl phthalate ≥97%
Monomethyl phthalate
Purity: 97%
CAS No.: 4376-18-5
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 81-84°
Beilstein Reference: 2048766
Formuła:
C₉H₈O₄ Temp. topnienia: 81…84 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002466 Numer CAS: 4376-18-5 Numer WE (dawny EINECS): 224-476-6 |