Drukuj
Monomethyl phthalate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Methoxycarbonyl)benzoic acid, Methyl hydrogen phthalate
374880250 374881000
ACRO374880250EA 638 PLN
ACRO374880250 ACRO374881000
Monomethyl phthalate 98%
Monomethyl phthalate
Formuła: C₉H₈O₄
MW: 180.16 g/mol
Temp. topnienia: 81…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002466
Numer CAS: 4376-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 224-476-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 86 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %