3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Methylthiophene-2-carbonitrile
A13305.06
A13305.03
A13305.14
A13305.06EA
812
PLN
A13305.06
A13305.03
A13305.14
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 96%
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
Purity: 96%
CAS No.: 55406-13-8
Molecular Formula: C6H5NS
Formula Weight: 123.18
Refractive Index: 1.5530
Boiling Point: 91-93°/12mm
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00052086
Formuła:
C₆H₅NS Temp. Wrzenia: 91…93 °C (12 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052086 Numer CAS: 55406-13-8 Jednostka: 3276 ADR: 6.1,III |