Drukuj
3-(Pentafluorothio)aniline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Aminophenylsulphurpentafluoride, 3-Aminophenylsulphur pentafluoride
H35190.03 H35190.05 H35190.06
H35190.03EA 550 PLN
H35190.03 H35190.05 H35190.06
3-(Pentafluorothio)aniline ≥97%
3-(Pentafluorothio)aniline
Formuła: C₆H₆F₅NS
MW: 218.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00674199
Numer CAS: 2993-22-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III