Methyl (4-fluorophenyl)acetate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl 2-(4-fluorophenyl)acetate
H32236.06
H32236.14
H32236.06EA
353
PLN
H32236.06
H32236.14
Methyl (4-fluorophenyl)acetate ≥98%
Methyl (4-fluorophenyl)acetate
Purity: 98%
CAS No.: 34837-84-8
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
MDL No.: MFCD00800608
Formuła:
C₉H₉FO₂ MW: 168.17 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00800608 Numer CAS: 34837-84-8 |