4-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15664.03
A15664.06
A15664.14
A15664.03EA
193
PLN
A15664.03
A15664.06
A15664.14
4-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥97%
4-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Purity: 97%
CAS No.: 51135-96-7
Molecular Formula: C12H17NO
Formula Weight: 191.27
Melting Point: ca 80°
Beilstein Reference: 1451803
Formuła:
C₁₂H₁₇NO Temp. topnienia: ∼ 80 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00023147 Numer CAS: 51135-96-7 Numer WE (dawny EINECS): 257-003-7 |