Drukuj
Roztwór wzorcowy hafnu,1000 mg/l Hf w 2% kwasie solnym with hydrofluoric acid (max. 1%) pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: CPACHEM
C023.2C05FP.L1 C023.2C05FP.L5
ACSDC023.2C05FP.L1EA 1510 PLN
ACSDC023.2C05FP.L1 ACSDC023.2C05FP.L5
Roztwór wzorcowy hafnu,1000 mg/l Hf w 2% kwasie solnym with hydrofluoric acid (max. 1%) pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Hafnium Standards