4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12416.03
A12416.06
A12416.14
A12416.03EA
237
PLN
A12416.03
A12416.06
A12416.14
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 118427-29-5
Molecular Formula: C9H14N2.HCl
Formula Weight: 186.69
Melting Point: 203° dec.
MDL No.: MFCD00013461
Formuła:
C₉H₁₅ClN₂ MW: 186.69 g/mol Temp. topnienia: 203 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013461 Numer CAS: 118427-29-5 |