Drukuj
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobutanoic acid
A18210.06 A18210.14
A18210.06EA 301 PLN
A18210.06 A18210.14
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid 98+%
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid
Purity: 98+% CAS No.: 3153-44-4 Molecular Formula: C11H12O4 Formula Weight: 208.21 Melting Point: 147-151° Beilstein Reference: 785074
Formuła: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208.21 g/mol
Temp. topnienia: 147…151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002795
Numer CAS: 3153-44-4
Numer WE (dawny EINECS): 221-593-4