Rhodium(III) oxide pentahydrate ≥99.99% (metals basis) Rh ≥ 59%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12667.01
12667.03
12667.06
12667.01EA
3220
PLN
12667.01
12667.03
12667.06
Rhodium(III) oxide pentahydrate ≥99.99% (metals basis) Rh ≥ 59%, Premion®
Rhodium(III) oxide pentahydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 39373-27-8
Molecular Formula: Rh2O3.5H2O
Formula Weight: 343.88 (253.81anhy)
Physical Form: Powder
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00149843
Formuła:
O₃Rh₂·5H₂O MW: 343.88 g/mol (253.81 anhy) Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149843 Numer CAS: 39373-27-8 Numer WE (dawny EINECS): 234-846-9 |