Rhodium(III) oxide, anhydrous ≥99.9% (metals basis) Rh ≥ 80.6%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11814.02
11814.04
11814.02EA
8550
PLN
11814.02
11814.04
Rhodium(III) oxide, anhydrous ≥99.9% (metals basis) Rh ≥ 80.6%
Rhodium(III) oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12036-35-0
Molecular Formula: Rh2O3
Formula Weight: 253.81
Physical Form: Powder
Density: 8.20
Appearance: Grey to black
Odour: Odourless
Melting Point: 1100° dec.
MDL No.: MFCD00011205
Formuła:
O₃Rh₂ MW: 253.81 g/mol Temp. topnienia: 1100 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 8.20 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011205 Numer CAS: 12036-35-0 Numer WE (dawny EINECS): 234-846-9 |