Zirconium disulphate tetrahydrate ≥98% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98+%
CAS No.: 7446-31-3
Molecular Formula: Zr(SO4)2.4H2O
Formula Weight: 355.40 (283.34anhy)
Physical Form: -20 Mesh
Density: 3.22
Appearance: White
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,10182
MDL No.: MFCD00149267
Catalyst support
Formuła:
O₈S₂Zr·4H₂O Gęstość: 3,22 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149267 Numer CAS: 7446-31-3 Numer WE (dawny EINECS): 238-694-4 Klasyfikacja Merck : 14,10182 |