Neodymium nitride ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42091.04
42091.09
42091.04EA
602
PLN
42091.04
42091.09
Neodymium nitride ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Neodymium nitride
Purity: 99.9%
CAS No.: 25764-11-8
Molecular Formula: NdN
Formula Weight: 158.25
Physical Form: -60 Mesh Powder
Formuła:
NNd Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049990 Numer CAS: 25764-11-8 Numer WE (dawny EINECS): 247-246-7 |