Indium(III) hydroxide ≥99.998% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
11855.09
11855.18
11855.09EA
797
PLN
11855.09
11855.18
Indium(III) hydroxide ≥99.998% (metals basis)
Indium(III) hydroxide
Purity: 99.998%
CAS No.: 20661-21-6
Molecular Formula: In(OH)3
Formula Weight: 165.84
Physical Form: -100 Mesh Powder
Melting Point: 150° -H2O
MDL No.: MFCD00011056
Formuła:
H₃InO₃ Temp. topnienia: 150 °C (-H₂O) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011056 Numer CAS: 20661-21-6 Numer WE (dawny EINECS): 243-947-7 |