Indium(III) chloride hydrate ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 143983-91-9
Molecular Formula: InCl3.xH2O
Formula Weight: 221.18(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,4958
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011058
Formuła:
Cl₃In·H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149744 Numer CAS: 143983-91-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-043-0 Jednostka: 3260 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,4958 |