Ethyl-2-methylnicotinate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L03256.06
L03256.14
L03256.06EA
586
PLN
L03256.06
L03256.14
Ethyl-2-methylnicotinate ≥97%
Ethyl-2-methylnicotinate
Purity: 97%
CAS No.: 1721-26-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5050
Odour: Recognizable
Boiling Point: 107-108°/13mm
Beilstein Reference: 118200
MDL No.: MFCD00006336
Formuła:
C₉H₁₁NO₂ Temp. Wrzenia: 107…108 °C (13 mmHg) Gęstość: 1,070 Temp. Zapłonu: 102 °C (215 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006336 Numer CAS: 1721-26-2 Numer WE (dawny EINECS): 217-013-4 |