5-Methylisophthalic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25496.06
B25496.03
B25496.06EA
594
PLN
B25496.06
B25496.03
5-Methylisophthalic acid ≥98%
5-Methylisophthalic acid
Purity: 98%
CAS No.: 499-49-0
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 296-300°
MDL No.: MFCD00013986
Formuła:
C₉H₈O₄ MW: 180.16 g/mol Temp. topnienia: 296…300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013986 Numer CAS: 499-49-0 Numer WE (dawny EINECS): 207-881-2 |