Methyl-3,5-dibromosalicylate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoate
B25077.14
B25077.22
B25077.14EA
371
PLN
B25077.14
B25077.22
Methyl-3,5-dibromosalicylate ≥98%
Methyl-3,5-dibromosalicylate
Purity: 98%
CAS No.: 21702-79-4
Molecular Formula: C8H6Br2O3
Formula Weight: 309.94
Melting Point: 150-152°
MDL No.: MFCD00017534
Formuła:
C₈H₆Br₂O₃ Temp. topnienia: 150…152 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017534 Numer CAS: 21702-79-4 |