(±)-Aspartic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-Aminobutanedioic acid, DL-Aspartic acid
A13646.0E
A13646.22
A13646.36
A13646.0EEA
2060
PLN
A13646.0E
A13646.22
A13646.36
(±)-Aspartic acid ≥98%
(±)-Aspartic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 617-45-8
Molecular Formula: C4H7NO4
Formula Weight: 133.10
Melting Point:
Formuła:
C₄H₇NO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063083 Numer CAS: 617-45-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-513-3 |