Drukuj
(±)-Aspartic acid 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
105030050 105032500 105030010
ACRO105030050EA 125 PLN
ACRO105030050 ACRO105032500 ACRO105030010
(±)-Aspartic acid 99+%
(±)-Aspartic acid
Formuła: C₄H₇NO₄
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063083
Numer CAS: 617-45-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-513-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 3 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, 2 N HCl, 430 nm) 1 cm cell
Specific optical rotation -0.3° to +0.3° (20°C, 589 nm) (c=10, 2 N HCl)
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
Ammonium (NH4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm