DL-Glutamic acid monohydrate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
DL-Glutamic Acid Monohydrate
A17719.14
A17719.22
A17719.36
A17719.14EA
241
PLN
A17719.14
A17719.22
A17719.36
DL-Glutamic acid monohydrate ≥99%
DL-Glutamic acid monohydrate
Purity: 99%
CAS No.: 19285-83-7
Molecular Formula: C5H9NO4.H2O
Formula Weight: 165.15 (147.13anhy)
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 4155097
Merck Reference: 14,4469
MDL No.: MFCD00150703
Formuła:
C₅H₉NO₄·1H₂O MW: 165.15 g/mol (147.13 anhy) Temp. topnienia: ∼ 200 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.460 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150703 Numer CAS: 19285-83-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-522-2 |