Drukuj
DL-Glutamic acid monohydrate 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
119930010 119931000 119930250
ACRO119930010EA 2080 PLN
ACRO119930010 ACRO119931000 ACRO119930250
DL-Glutamic acid monohydrate 98+%
DL-Glutamic acid monohydrate
Formuła: C₅H₉NO₄·1H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150703
Numer CAS: 19285-83-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-522-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.0 %
Specific optical rotation +31° to +35° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)