Homophthalic anhydride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15538.09
A15538.18
A15538.09EA
446
PLN
A15538.09
A15538.18
Homophthalic anhydride ≥97%
Homophthalic anhydride
Purity: 97+%
CAS No.: 703-59-3
Molecular Formula: C9H6O3
Formula Weight: 162.14
Melting Point: 140-144°
Beilstein Reference: 5244
Formuła:
C₉H₆O₃ Temp. topnienia: 140…144 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006894 Numer CAS: 703-59-3 Numer WE (dawny EINECS): 211-873-4 |