1-Bromo-2-cyclohexylbenzene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L18059.14
L18059.06
L18059.03
L18059.14EA
4520
PLN
L18059.14
L18059.06
L18059.03
1-Bromo-2-cyclohexylbenzene ≥97%
1-Bromo-2-cyclohexylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 59734-92-8
Molecular Formula: C12H15Br
Formula Weight: 239.16
Refractive Index: 1.5605
Boiling Point: 79-83°/0.01mm
MDL No.: MFCD02093987
Formuła:
C₁₂H₁₅Br Temp. Wrzenia: 79…83 °C (0,01 mmHg) Gęstość: 1,295 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093987 Numer CAS: 59734-92-8 |