2,6-Dimethyl-4-nitroanisole ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Methoxy-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene
H26204.03
H26204.06
H26204.03EA
251
PLN
H26204.03
H26204.06
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole ≥99%
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole
Purity: 99%
CAS No.: 14804-39-8
Molecular Formula: C9H11NO3
Formula Weight: 181.19
Melting Point: 85-92°
MDL No.: MFCD00024537
Formuła:
C₉H₁₁NO₃ Temp. topnienia: 85…92 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00024537 Numer CAS: 14804-39-8 |