Drukuj
Benzyl methyl ether ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (Methoxymethyl)benzene
B23490.09 B23490.18
B23490.09EA 337 PLN
B23490.09 B23490.18
Benzyl methyl ether ≥97%
Benzyl methyl ether
Purity: 99% CAS No.: 538-86-3 Molecular Formula: C6H5CH2OCH3 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.5015 Melting Point: -53° Boiling Point: 173-175° Merck Reference: 14,1140 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00025901
Formuła: C₈H₁₀O
Temp. Wrzenia: 173…175 °C
Temp. topnienia: –53 °C
Gęstość: 0,940
Temp. Zapłonu: 56 °C (133 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025901
Numer CAS: 538-86-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-705-7
Jednostka: 3271
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 14,1140